SAB1403665
Monoclonal Anti-CETN1 antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CEN1, CETN
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.69 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CETN1(1068)
Description générale
Immunogène
Sequence
KRKVAPKPELTEDQKQEVREAFDLFDVDGSGTIDAKELKVAMRALGFEPRKEEMKKMISEVDREGTGKISFNDFLAVMT
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable