Principaux documents
SAB1402941
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR2F1 antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
COUP-TFI, EAR-3, EAR3, ERBAL3, NR2F2, SVP44, TCFCOUP1, TFCOUP1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NR2F1(7025)
Immunogène
NR2F1 (AAH04154.1, 141 a.a. ~ 240 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRLKKCLKVGMRREAVQRGRMPPTQPNPGQYALTNGDPLNGHCYLSGYISLLLRAEPYPTSRYGSQCMQPNNIMGIENICELAARLLFSAVEWARNIPFF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable