SAB1402621
Monoclonal Anti-MS4A6A antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
4SPAN3, 4SPAN3.2, CD20L3, CDA01, MGC131944, MGC22650, MS4A6, MST090, MSTP090
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~53.39 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MS4A6A(64231)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTSQPVPNETIIVPPSNVINFSQAEKPEPTNQGQDSLKKHLHAEIKVIGTIQILCGMMVLSLGIILASASFSPNFTQVTSTLLNSAYPFIGPFFFIISGSLSIATEKRLTKLLVHSSLVGSILSALSALVGFIILSVKQATLNPASLQCELDKNNIPTRSYVSYFYHDSLYTTDCYTAKASLAGSLSLMLICTLLEFCLAVLTAVLRWKQAYSDFPGSVLFLPHSYIGNSGMSSKMTHDCGYEELLTS
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable