Principaux documents
SAB1402308
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHKA2 antibody produced in mouse
clone 3H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GSD9A, MGC133071, PHK, PYK, PYKL, XLG, XLG2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.45 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PHKA2(5256)
Immunogène
PHKA2 (NP_000283, 428 a.a. ~ 521 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RRFSTSVKPDVVVQVTVLAENNHIKDLLRKHGVNVQSIADIHPIQVQPGRILSHIYAKLGRNKNMNLSGRPYRHIGVLGTSKLYVIRNQIFTFT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable