Principaux documents
SAB1400565
Sigma-Aldrich
Anti-SCLY antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SCL
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
western blot: 1 μg/mL
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCLY(51540)
Catégories apparentées
Description générale
Selenocysteine lyase (SCLY; EC 4.4.1.16) catalyzes the pyridoxal 5-prime phosphate-dependent conversion of L-selenocysteine to L-alanine and elemental selenium (Mihara et al., 2000 [PubMed 10692412]).[supplied by OMIM
Immunogène
SCLY (NP_057594.2, 1 a.a. ~ 445 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAAVAPGRDAPAPAASQPSGCGKHNSPERKVYMDYNATTPLEPEVIQAMTKAMWEAWGNPSSPYSAGRKAKDIINAARESLAKMIGGKPQDIIFTSGGTESNNLVIHSVVKHFHANQTSKGHTGGHHSPVKGAKPHFITSSVEHDSIRLPLEHLVEEQVAAVTFVPVSKVSGQTEVDDILAAVRPTTRLVTIMLANNETGIVMPVPEISQRIKALNQERVAAGLPPILVHTDAAQALGKQRVDVEDLGVDFLTIVGHKFYGPRIGALYIRGLGEFTPLYPMLFGGGQERNFRPGTENTPMIAGLGKAAELVTQNCEAYEAHMRDVRDYLEERLEAEFGQKRIHLNSQFPGTQRLPNTCNFSIRGPRLQGHVVLAQCRVLMASVGAACHSDHGDQPSPVLLSYGVPFDVARNALRLSVGRSTTRAEVDLVVQDLKQAVAQLEDQA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable