SAB1306034
ANTI-AMPK ALPHA2(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
5′-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-2, AMPK, AMPK2, Acetyl-CoA carboxylase kinase, PRKAA2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
62320 Da
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PRKAA2(5563)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable