SAB1305550
MONOCLONAL ANTI-NUCL antibody produced in mouse
clone 130CT43.8.5, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
NCL, Nucleolin, Protein C23
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
130CT43.8.5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
76614 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCL(4691)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable