Principaux documents
S9320
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINB13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Headpin, Anti-Hurpin (HaCaT UV-repressible serpin), Anti-Protease Inhibitor 13 (PI13), Anti-Serine (or Cysteine) Protease Inhibitor, Clade B (Ovalbumin), Member 13
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~44 kDa by calculation
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
peptide corresponding to the human SERPINB13 protein (amino acids 310-324).
Forme physique
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable