S9075
Anti-Synemin (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DMN, Anti-Desmuslin, Anti-SYN, Anti-SYNM
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~170 kDa
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:150-1:300 using human skeletal muscle
western blot: 1:500-1:1000 using rat skeletal muscle extract (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYNM(23336)
mouse ... Synm(233335)
Forme physique
Clause de non-responsabilité