S6949
β-Synuclein V70M histidine-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
SNCB
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SNCB(6620)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable