Principaux documents
RAB1396
Sigma-Aldrich
ELISA pour cornéodesmosine humaine
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonyme(s) :
Corneodesmosin 
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12.3 pg/mL
standard curve range: 12.29-3000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CDSN(1041)
Description générale
Cette paire d′anticorps pour ELISA détecte la cornéodesmosine humaine. Aucune autre espèce n′a encore été déterminée.
Application
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Se reporter au protocole ci-joint pour plus d′informations.
Autres remarques
Un certificat d′analyse d′échantillon est disponible pour ce produit. Veuillez saisir le mot échantillon dans la zone de texte correspondant au numéro de lot.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable