R95M90
Rhamnolipids, 95% (90% Mono-Rhamnolipid)
Synonyme(s) :
Rhamnolipids
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Pseudomonas aeruginosa
Forme
solid/granular
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable