Principaux documents
PZ0305
Sigma-Aldrich
WAY-208466 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[(3-Fluorophenyl)sulfonyl]-N,N-dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-ethanamine hydrochloride (1:2), WAY 208466 dihydrochloride, WAY208466 dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18FN3O2S · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CN(C)CCN1C=C(S(C2=CC=CC(F)=C2)(=O)=O)C3=CC=CN=C31
InChI
1S/C17H18FN3O2S/c1-20(2)9-10-21-12-16(15-7-4-8-19-17(15)21)24(22,23)14-6-3-5-13(18)11-14/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
SFSFIDVAEMDPIP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
WAY-208466 is a high affinity (Ki = 4.8 nM) 5-HT6 receptor agonist. In HeLa cells expressing cloned human 5-HT6, the compound induced cAMP production (EC50 = 7.3 nM; Emax = 100%). WAY-208466 increases cortical GABA levels and exhibits anxiolytic activity in rat studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable