PZ0278
PF-05020182
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4,6-Dimethoxy-2-(4-methoxy-1-piperidinyl)-5-pyrimidinyl]-3,3-dimethyl-butanamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C(CC(C)(C)C)NC1=C(OC)N=C(N2CCC(OC)CC2)N=C1OC
InChI
1S/C18H30N4O4/c1-18(2,3)11-13(23)19-14-15(25-5)20-17(21-16(14)26-6)22-9-7-12(24-4)8-10-22/h12H,7-11H2,1-6H3,(H,19,23)
Clé InChI
XHJMCIALHJMEBB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable