P9372
Anti-Potassium Channel KCa2.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-KCNN1, Anti-SK1, Anti-SKCa1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain cortex
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Kcnn1(54261)
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?