OH30429849
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX323/E, weighing capacity 320 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30429849
Plage de mesure de la capacité de pesée
320 g, resolution: 0.001 g
Diam. de la nacelle de pesée
12 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages