MTCP411111
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Matériaux
low-density polyethylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduation: no
Conditionnement
pack of 500 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P4111-11
Longueur
150 mm
Volume d'aspiration
3.5 mL
Taille
5 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable