MTCH680050
MTC™ Bio Halo™ Lightweight Single Channel Pipettor
capacity 5-50 μL
Synonyme(s) :
pipette
About This Item
Caractéristiques
adjustable
manual
no. of channels 1
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio H6800-50
Capacité
5-50 μL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips