M5437
Anti-MSK-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 90 kDa
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunocytochemistry: 1:1,000 using methanol/acetone-fixed rat fibroblast Rat-1 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using using whole cell lysate of rat fibroblast Rat-1 cell line
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPS6KA5(9252)
rat ... Rps6ka5(314384)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable