L095004
Acetic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
629 °F
Limite d'explosivité
10.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.390 (lit.)
Point d'ébullition
138-140 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
Densité
1.08 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup