H1038
Hck human
recombinant, expressed in E. coli BL21, vial of ≥200 units
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli BL21
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
1-2 unit/μg protein
Conditionnement
vial of ≥200 units
Maladie(s) pertinente(s)
cancer (leukemia)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage