GW23003
Anti-CD19 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD19
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-23003
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD19(930)
Description générale
There are certain localized regions of strong net negative charge with nine tyrosine residues in the cytoplasmic region of CD19. These regions might regulate the interaction of CD19 with the proto-oncogene Vav, phosphatidylinositol-3 kinase (PI-3 kinase), and the Lyn, Lck, and Fyn protein tyrosine kinases.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable