G1506
Guanylyl(3′→5′)cytidine ammonium salt
Synonyme(s) :
GpC
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C(OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)N5C=CC(N)=NC5=O)C3O)c2N1
InChI
1S/C19H25N8O12P.H3N/c20-8-1-2-26(19(33)23-8)16-11(30)10(29)7(38-16)4-36-40(34,35)39-13-6(3-28)37-17(12(13)31)27-5-22-9-14(27)24-18(21)25-15(9)32;/h1-2,5-7,10-13,16-17,28-31H,3-4H2,(H,34,35)(H2,20,23,33)(H3,21,24,25,32);1H3
Clé InChI
PPSONIOCBRREER-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable