Principaux documents
EPM1282-0600
Base Riser
for Eppendorf® Brunswick Innova® 44/44R Shakers, H 10.2 cm, short
About This Item
Code UNSPSC :
41104405
Nomenclature NACRES :
NB.73
Caractéristiques
for Eppendorf® Brunswick Innova® 44/44R Shakers
short
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1282-0600 (Global)
Hauteur
10.2 cm
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 