EPM1191-9912
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, (marine plywood unless otherwise noted), interchangeable
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(marine plywood unless otherwise noted)
Caractéristiques
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1191-9912 (Global)
Taille
76 cm × 46 cm
Capacité
(96 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Efficient capacity of 96x125 mL Erlenmeyer flasks
- Designed to fit Eppendorf Innova 2300/43/43R and Excella E10/E25/E25R for the perfect fit