EPM1191-0020
Eppendorf® New Brunswick™ Innova® Platform Shaker
2300, size 2.5 cm (1 in.) , orbit diameter, AC/DC input 120 V, 60 Hz (US)
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
2300
CSA and CE compliant
benchtop model
platform sold separately
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1191-0020 (US)
Paramètres
25-500 rpm (speed range)
Larg. × P × H
76.2 cm × 56.6 cm × 16.3 cm
Taille de la plateforme
76 cm × 46 cm
Taille
2.5 cm (1 in.) , orbit diameter
Poids
48 kg