EP5825739000
Eppendorf® Adapter
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104, set of 2 pieces
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.78
Produits recommandés
Caractéristiques
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104
Conditionnement
set of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825739000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
EP5825739000-14EA | 4022536227313 |