Principaux documents
EP5490038002
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-8-17, non aerosol tight, to hold, 8 x 15 mL conical tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 8 x 15 mL conical tubes
to hold 8 x 17 x 118 - 123 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5490038002 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Description générale
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
EP5490038002-1EA4022536220581