EP5427727000
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427727000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)