Principaux documents
EP4861609001
Eppendorf® Pipette lower part
12-channel, size 5-100 μL, yellow
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Caractéristiques
12-channel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4861609001
Taille
5-100 μL
Couleur
yellow
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG