Principaux documents
EP022822101
Rotor Spacer
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Caractéristiques
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022822101
Technique(s)
centrifugation: suitable
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG