EP0030621670
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
gray polypropylene, V-bottom white wells, PCR clean, pkg of 80 ea
About This Item
Matériaux
V-bottom white wells
gray polypropylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 80 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030621670
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
384 wells