Principaux documents
EHU098921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FAAH
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ATCGAGGTGTACCGCAAAACCGTGATTGCCCAGTGGAGGGCGCTGGACCTGGATGTGGTGCTGACCCCCATGCTGGCCCCTGCTCTGGACTTGAATGCCCCAGGCAGGGCCACAGGGGCCGTCAGCTACACTATGCTGTACAACTGCCTGGACTTCCCTGCAGGGGTGGTGCCTGTCACCACGGTGACTGCTGAGGACGAGGCCCAGATGGAACATTACAGGGGCTACTTTGGGGATATCTGGGACAA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Janani Ravi et al.
Oncotarget, 5(9), 2475-2486 (2014-05-09)
The endocannabinoid anandamide (AEA), a neurotransmitter was shown to have anti-cancer effects. Fatty acid amide hydrolase (FAAH) metabolizes AEA and decreases its anti-tumorigenic activity. In this study, we have analyzed the role of FAAH inhibition in non-small cell lung cancer