Key Documents
EHU092211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ARTN
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TTGCAGACTGGACCCTTACCGGTGGCTCTTCCTGCCTGGGACCCTCCCGCAGAGTCCCACTAGCCAGCGGCCTCAGCCAGGGACGAAGGCCTCAAAGCTGAGAGGCCCCTGCCGGTGGGTGATGGATATCATCCCCGAACAGGTGAAGGGACAACTGACTAGCAGCCCCAGAGCCCTCACCCTGCGGATCCCAGCCTAAAAGACACCAGAGACCTCAGCTATGGAGCCCTTCGGACCCACTTCTCACAGACTCTGGCACTGGCCAGGCCTCGAACCTGGGACCCCTCCTCTGATGAACACTACAGTGGCTGAGGCATCAGCCCCCGCCCAGGCCCTGTAGGGACAGCATTTGAAGGACACATATTGCAGTTGCTTGGTTGAAAGTGCCTGTGCTGGAACT
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable