EHNC027451
MISSION® esiRNA
targeting human C16ORF72,RP11-473I1.9 (1)
About This Item
Forme
lyophilized
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TTGAATCTGTTCCACCTGTGATTTATTGTTTTCCTGAACTTTGGGAGTTTTAAGCAATGATACAGTTGAAGGGACTGTTTATAATTTTCACATGTTTAAGTTGTGAGGCTTTAAAACTTAAATATAAGGCTTTGTCTAGGAAGAAAATGATCTTTACCTTCAATAAATTTATAATGTAGCACTAATCCAGTATAGATTGGAGACTGAATGCATTCTTACTCTTAGGGTTCATACCTCTAATTCATGTGGTTAAGACAGTGTTGTGGTGAAGTAATAGGGCCC
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... C16ORF72(29035)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable