Principaux documents
D8816
Sigma-Aldrich
N-(3,3-Diphenylpropyl)glycinamide
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N20C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20ON2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble 26 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c18-17(20)13-19-12-11-16(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H2,18,20)
Clé InChI
BYGXICRJQZKUPA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NMDA glutamate receptor open channel blocker.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable