D6321
Droxinostat
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-hydroxybutanamide
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1OCCCC(=O)NO
InChI
1S/C11H14ClNO3/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)16-6-2-3-11(14)13-15/h4-5,7,15H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
JHSXDAWGLCZYSM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.