CWA-1084
Anti-VCAM1 antibody produced in mouse
clone 1.G11B1, ColorWheel Dye-Ready
Synonyme(s) :
Vascular cell adhesion protein 1;V-CAM 1;VCAM-1;INCAM-100
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Human CD106 (1.G11B1) ColorWheel® Dye-Ready mAb,
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1.G11B1, monoclonal
Gamme de produits
ColorWheel®
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 81.28 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Compatibilité
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... VCAM1(7412)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in HUVEC .
Flow Cytometry Analysis: Staining of HUVEC was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1084, Anti-Human CD106 (1.G11B1) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Mouse IgG1 isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable