Key Documents
CN417-GS
Sigma-Aldrich
Canine Osteoblast Growth Supplements (50 ml)
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Forme
liquid
Durée de conservation
1 yr
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable