Key Documents
CLS3833
Corning® CellBIND® 1536 well microplates
black, clear bottom, low base, smooth top, w/o lid, sterile
Synonyme(s) :
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
clear wells
polystyrene plate
square wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
black, clear bottom
Conditionnement
case of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 3833
Taille
1536 wells
Volume des puits
12.5 μL
Volume de travail par puits
1-8 μL
Couleur
black
Informations légales
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.