CLS356536
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 25 cm2, rectangular flask, canted neck, cap, with Blue Vented Cap
Synonyme(s) :
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
rectangular flask
Caractéristiques
cap with Blue Vented Cap
canted neck
Conditionnement
pkg of 50 ea (5 packs of 50)
Fabricant/nom de marque
Corning 356536
Capacité
25 cm2
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable