Principaux documents
PG13
95110215, mouse embryo
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique:
mouse embryo
Nom du produit
PG13, 95110215
Source biologique
mouse embryo
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
For complete product information, please see PG13