EK-TOK human cell line
IHW Number: 9354, 94061622
Synonyme(s) :
OH/EK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Japanese
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 35 46
HLA DRB1: 0405 1101
HLA DQB1: 04 03
Profil sérologique
HLA A ief:
HLA C: 1 9
HLA B: 35 46
HLA DR: 4 11
HLA DR52: 52
HLA DR53: 53
HLA DQ: 4 7
Milieu de culture
Procédure de repiquage