147 BLCL human cell line
IHW Number: SLE, 94031688
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Caucasian
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Profil sérologique
HLA C: 6 7
HLA B: 8 37
HLA DR: 3 10
HLA DQ: 1 2
Milieu de culture
Procédure de repiquage