227 BLCL human cell line
94031673, IHW Number: SLE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Caucasian
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Profil sérologique
HLA C: 3 0
HLA B: 62 18
HLA DR: 2 0
HLA DQ: 1 0
Milieu de culture
Procédure de repiquage