86 BLCL human cell line
IHW Number: SLE, 94031616
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94031616-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94031616-1VL
Ethnicité
Caucasian
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Profil sérologique
HLA C: 3 6
HLA B: 50 60
HLA DR: 4 7
HLA DQ: 2 3
Milieu de culture
Procédure de repiquage