JEG3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92120308, human placenta, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human placenta
Conditionnement
tube of 5 μg 92120308-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92120308-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
modal no. 71
Morphologie
Epithelial
Produits
Human chorionic gonadotrophin (hCG), somatomammotrophin
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage