Y13-238
Reactivity: Anti-p21 Protein, Harvey Murine Sarcoma Virus, 89111411
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Rat x Rat Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 89111411-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89111411-1VL
ImmunoDon
Osborne-Mendel rat spleen
Myélome
Y3Ag1.2.3
Réactivité
Anti-p21 Protein, Harvey Murine Sarcoma Virus
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Milieu de culture
Procédure de repiquage