HAS-15 human cell line
IHW Number: 9298, 86072919
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Not specified
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 5401 15
HLA DRB1: 405
HLA DPB1: 0501 1901
Profil sérologique
HLA C: 1 9
HLA B: 54 62
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 15
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 4
HLA DP: 5
Milieu de culture
Procédure de repiquage