MESC 18
11120816, mouse embryo, Adherent monolayer of spheroidal cells.
Synonyme(s) :
MESC-18, MESC18
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MESC 18, 11120816
Source biologique
mouse embryo
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
XY, diploid
Morphologie
Adherent monolayer of spheroidal cells.
Récepteurs
Not specified
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Milieu de culture
Procédure de repiquage